Learn More
Gibco™ Milieu Dynamis™ AGT™
Code produit 15440823 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 kg
10 l
100 l
Conditionnement:
100L
10L
10kg
1L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440823 1 L 1L
15450994 10 kg 10kg
15440994 100 l 100L
16350876 10 l 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15440823 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2617504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    114.00€ / 1L
    Économisez 10.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu Dynamis AGT
Gibco Dynamis AGT dry format medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster, and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Le milieu de culture au format sec CD Gibco™ Dynamis™ AGT™ est spécifiquement conçu pour offrir les meilleures performances de culture de lots et de lots nourriciers et le meilleur rendement avec des cellules CHO recombinantes dans un environnement chimiquement défini. La formulation sans composants d’origine animale, chimiquement définie et sans protéines fournit la possibilité d’atteindre des titres élevés, de démarrer le développement de processus plus rapidement et de rationaliser ou de simplifier le transfert à l’échelle de fabrication.
Possibilité d’atteindre des titres plus élevés
Le milieu de culture Dynamis™ AGT™ est fortifié pour aider à maximiser la croissance des cellules CHO recombinantes et l’expression des protéines en suspension dans les cultures par lot en suspension, offrant 170 % plus de production que certains milieux de la concurrence avec une simple supplémentation en glucose au jour 14. Les cultures développées dans le milieu Dynamis™ AGT™ s’étendent jusqu’à des titres encore plus élevés démontrant une bonne viabilité cellulaire jusqu’au jour 21. Ce milieu peut fournir jusqu’à 60 % de croissance et de production de lots nourriciers en plus par rapport à la culture de lots nourriciers au glucose uniquement pour certaines lignées cellulaires et applications lorsqu’il est utilisé avec le supplément EfficientFeed™ C+ AGT™.
Possibilité de démarrer le développement de processus plus rapidement
En tant que milieu fortifié, Dynamis™ AGT™ donne la possibilité d’obtenir une densité cellulaire élevée sur 10 millions de cellules par ml plus rapidement que les produits de la concurrence et soutient cette densité cellulaire plus longtemps en maintenant simplement les niveaux de glucose. La croissance cellulaire viable obtenue en fait un bon choix pour la mise à l’échelle si vous avez commencé avec le milieu CD FortiCHO™. Lorsqu’il est associé au supplément EfficientFeed™ C+ AGT™, il offre un moyen rapide et efficace de développer un processus.
Possibilité de rationaliser le transfert à la fabrication
En choisissant le milieu Dynamis™ AGT™, vous obtenez non seulement les avantages de la formulation moyenne, mais aussi les avantages de la technologie au format sec AGT™. Ce produit tout-en-un est conçu pour simplifier la mise à l’échelle et la fabrication en étant facile à reconstituer (en ajoutant simplement de l’eau), sans ajustement du pH ou de l’osmolarité nécessaire. Celui-ci peut permettre de réaliser des gains d’efficacité grâce à la simplicité de la chaîne d’approvisionnement, à la simplicité de reconstitution et, par conséquent, à la réduction des dépenses.
Utilisez le milieu Dynamis™ AGT™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximales de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
  • Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que les lignées cellulaires CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est difficile à développer ou à adapter
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été mises correctement en culture dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services de personnalisation de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire CHO DG44, CHO-S, BPFa relevé, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Forme Poudre (AGT)
    Type de produit Milieu AGT
    Gamme de produits AGT, Dynamis
    Quantité 1 L
    Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
    Format Securetainer
    Contenu et stockage Milieu de culture au format sec.
    Stocker dans l’obscurité et sécher à 2–8°C.
    Culture Type Culture de cellules de mammifères
    Mise en garde : pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement.