Learn More
Gibco™ Milieu Dynamis™
Code produit p-9726007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
10 l
20 l
Conditionnement:
1000mL
10L
1kg
20L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16834650 1 000 mL 1kg
16813330 1 000 mL 1000mL
30283761 10 l 10L
30284221 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16834650 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2661501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le milieu de culture au format sec CD Gibco Dynamis AGT est spécifiquement conçu pour offrir les meilleures performances de culture de lots et de lots nourriciers et le meilleur rendement avec des cellules CHO recombinantes dans un environnement chimiquement défini.
La formulation définie chimiquement, exempte de protéines et de composants d’origine animale permet d’obtenir des titres élevés, de démarrer le développement de processus plus rapidement et de rationaliser ou de simplifier le transfert à l’échelle de production.
Possibilité d’obtenir des titres plus élevés
Le milieu Dynamis AGT est enrichi pour contribuer à optimiser la croissance des cellules CHO recombinantes et l’expression des protéines dans la culture de lots en suspension, offrant une production supérieure de 170 % par rapport à la sélection de milieux concurrents avec une supplémentation en glucose simple au 14e jour. Les cultures développées dans le milieu Dynamis AGT s’étendent jusqu’à des titres encore plus élevés, démontrant une bonne viabilité cellulaire jusqu’au 21e jour. Ce milieu peut également assurer une croissance et une production de lots nourriciers 60 % plus élevée par rapport à la culture par lots nourriciers au glucose uniquement pour certaines lignées cellulaires et applications lorsqu’il est utilisé avec le supplémentEfficientFeed C+ AGT.
Possibilité de démarrer le développement de processus plus rapidement
En tant que milieu enrichi, Dynamis AGT donne la possibilité d’obtenir une densité cellulaire élevée sur 10 millions de cellules par ml plus rapidement que les produits concurrents et soutient cette densité cellulaire plus longtemps en maintenant simplement les niveaux de glucose. La croissance cellulaire viable obtenue en fait un bon choix pour la mise à l’échelle si vous avez commencé avec le milieu CD FortiCHO. Lorsqu’il est associé au supplément C+ d’EfficientFeed, il offre un moyen rapide et efficace de développer un processus.
Quand utiliser le milieu Dynamis
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S transfectée.
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO DG44, CHO-S, BPFa relevé, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu AGT
Gamme de produits Dynamis
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon(s)
Contenu et stockage Milieu liquide. Conserver dans l’obscurité entre 2 –et 8°C.
Culture Type Culture de cellules de mammifères