Learn More
Thermo Scientific™ DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit
Code produit 10206079 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
2500 réactions
500 réactions
Conditionnement:
200 réactions
2500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10206079 2500 réactions 2500 réactions
10788298 500 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10206079 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F410XL
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Contient une ADN polymérase modifiée Thermus brockianus et tous les autres réactifs nécessaires pour la qPCR.
Seuls l'ADN modèle et les amorces PCR doivent être ajoutés par l'utilisateur. L’ADN polymérase modifiée de ce kit intègre un domaine de liaison à l’ADN non spécifique qui confère une stabilité physique au complexe ADN polymérase. Le colorant de référence passive ROX est également fourni avec le kit, dans un tube distinct, pour les instruments nécessitant une normalisation ROX.
  • Spécificité élevée : Le master mix DyNAmo HS SYBR Green limite la formation de dimères d'amorces indésirables et l'extension d'amorces à liaison non spécifique au cours de la préparation de la reaction.
  • Détection hautement sensible : mélange réactionnel optimisé permettant la détection reproductible de modèles de petit nombre de copies
  • Large plage dynamique : le kit DyNAmo HS SYBR Green qPCR offre une capacité de détection pour une seule copie du gène cible et une plage dynamique de près de 8 ordres de grandeur
  • Simplicité d'utilisation : Mélange Master Mix 2X, un tube uniquement ; colorant de référence passive ROX fourni dans un flacon distinct
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X (mélange de qPCR Dynamo HS SYBR Green), 50X (colorant ROX)
Contenu et stockage Contenu :
•25 x 1 ml de mélange DyNAmo HS SYBR Green qPCR (2X)
• 1 x 1,25 ml de colorant ROX 50 x, 25 μM
Conserver à -20°C.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Tbr
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
Type de kit Kit de qPCR DyNAmo HS SYBR Green
Gamme de produits DyNAmo
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 2,500 reactions
Suffisant pour 2500 réactions de 20 μl chacune, 1000 réactions de 50 μl chacune
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 2500 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 25 x 1 mL