Learn More
Dynasore, MedChemExpress
Code produit 16476438
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476438 10 mg
16412547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16476438 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15304
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Dynasore is a cell-permeable dynamin inhibitor with an IC50 of 15 μM.
Dynasore is a cell-permeable dynamin inhibitor with an IC50 of 15 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dynasore
CAS 304448-55-3
Couleur Light Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H14N2O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (155.13 mM)
SMILES O=C(C1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1)N/N=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 322.31
Poids de la formule 322.31
Pourcentage de pureté 98.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism