Learn More
JULABO Circulateur réfrigéré / cryothermostat DYNEO DD-310F
Code produit 17754179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Caractéristiques:
Interface analogique
Option d’interface RS232
Option réfrigérant naturel/RS232
Option réfrigérant naturel/analogique
Réfrigérant naturel
Réfrigérant synthétique
Communications:
USB
USB, RS232
USB, analogique
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Caractéristiques Communications Conditionnement
17754179 Option réfrigérant naturel/RS232 USB, RS232 1 pièce
17734179 Réfrigérant naturel USB 1 pièce
17744179 Option réfrigérant naturel/analogique USB, analogique 1 pièce
17764179 Réfrigérant synthétique USB 1 pièce
17774179 Interface analogique - 1 pièce
17784179 Option d’interface RS232 USB, RS232 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17754179 Fournisseur JULABO Code fournisseur 9021713.N1.D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6507.08€
    5897.00€ / 1 pièces
    Économisez 610.08€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Que ce soit dans la recherche fondamentale, dans les essais de matériaux ou dans les systèmes techniques – Ces circulateurs réfrigérés offrent des solutions fonctionnelles pour tous les besoins et tous les budgets.
  • La conception optimisée des serpentins de refroidissement permet d’économiser de l’espace dans la cuve du bain
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Inversion facile entre circulation interne et circulation externe
  • Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
  • Programmateur intégré
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide
  • Couvercle de bain fourni à la livraison
  • Grille de ventilation amovible
  • Machines de refroidissement puissantes
  • Pour les applications internes et externes
Spécification
Capacité (métrique) 3 à 4 L
Certifications/Conformité CE
Communications USB, RS232
Puissance de refroidissement 300 W
Débit 8 à 27 l/min.
Type de pompe Centrifuge
Gamme de températures -30°C à +200°C
Type Circulateur
Caractéristiques Option réfrigérant naturel/RS232
Alimentation électrique 230 V/50 Hz