Learn More
JULABO DYNEO Circulateur réfrigéré/chauffant DD-800F, avec fluides frigorigènes naturels
Code produit 17997821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Communications:
USB, interface analogique, Pt100
USB, interface numérique, Pt100
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Communications Conditionnement
17997821 USB, interface numérique, Pt100 1 pièce
17957811 USB, interface analogique, Pt100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17997821 Fournisseur JULABO Code fournisseur 9021715.N1.D
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les circulateurs réfrigérés de DYNEO Cette série se distingue par un excellent rapport qualité-prix. Ces instruments offrent des capacités de chauffage/refroidissement élevées pour des temps de chauffe et de refroidissement courts.
  • Les circulateurs réfrigérés fonctionnent avec précision et fiabilité même à des températures ambiantes élevées allant jusqu'à +40 °C.
  • Que ce soit dans la recherche fondamentale, les essais de matériaux ou les systèmes techniques, le DYNEO Les circulateurs réfrigérés offrent des solutions fonctionnelles pour tous les besoins et tous les budgets.
  • La conception optimisée du réservoir et du serpentin de refroidissement rend le bain plus spacieux et plus convivial pour l'utilisateur.
  • Les fentes de ventilation et les connexions sont situées à l'avant et à l'arrière, ce qui permet de placer plusieurs unités côte à côte afin de gagner de la place.
  • La conception optimisée des serpentins de refroidissement permet d’économiser de l’espace dans la cuve du bain
  • Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
  • Débit : 27 L/min
  • Pression : 0,7 bar
  • Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
  • Grand écran TFT couleur, interface multilingue
  • Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
  • Programmateur intégré
  • Connexion Pt100 externe intégrée
  • USB connexion
  • Interface RS232 ou interfaces analogiques (en option)
  • Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide.
  • Couvercle de bain fourni à la livraison
  • Grille de ventilation amovible
  • Systèmes de refroidissement puissants
  • Pour les applications internes et externes
  • Raccord de pompe intégré M16 ×1
  • Pour une application interne et externe
Spécification
Capacité (métrique) 5 à 7,5 L
Communications USB, interface numérique, Pt100
Puissance de refroidissement 0,84 kW à 20 °C
Débit 8 à 27 l/min.
Type de pompe Pompe à immersion
Gamme de températures -40°C à +200°C
Type Circulateur
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz