Learn More
Dyphylline, TRC
Code produit 30380334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380334 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD826500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diprophyllin
CAS 479-18-5
Formule moléculaire C10 H14 N4 O4
Quantité 100 mg
Synonyme Diprophylline, 7-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, 7-(2,3-dihydroxypropyl)- (8CI), 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, 7-(β,γ-Dihydroxypropyl)theophylline, AFI-phyllin, Aristophyllin, Asthmolysin, Astmamasit, Astmophysine, Astrophyllin, Athmolysin, Circain, Circair, Cor-Theophyllin, Cor-Theophylline, Coronal, Coronarin, Corphyllin, Dilor, Diphyllin, Diphylline, Diphylline (pharmaceutical), Diprofillin, Diprophyllin, Dyphylline, Glyfyllin, Glyphyllin, Glyphylline, Hidroxiteofillina, Hiphyllin, Hyphylline, Isophyllen, Lufyllin, NSC 14305, NSC 40844, Neo-Vasophylline, Neo-Vasophylline, Neophyl, Neophyllin, Neophyllin M, Neophylline, Neostenovasan, Neothyllin, Neothylline, Neotilina, Neufil, Neutrafil, Neutrafillina, Neutraphyllin, Neutraphylline, Neutroxantina, Prophyllen, Propyphyllin, Protheophylline, Purifilin, Silbephyllin, Silbephylline, Solufilin, Solufyllin, Soluphyllin, Synthophylline, Tefilan, Teofen, Theal, Theal ampules, Thefulan, Thefylan
Formule InChI InChI=1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
Nom IUPAC 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-diméthylpurine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Poids de la formule 254.1015