Learn More
Dypnone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16697042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16697042 25 g 25g
16687042 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16697042 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 465850250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 495-45-4 | C16H14O | 222.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-45-4
Formule moléculaire C16H14O
Poids moléculaire (g/mol) 222.29
Numéro MDL MFCD00043705
Clé InChI PLELHVCQAULGBH-OUKQBFOZSA-N
Synonyme beta-Methylchalcone; beta-Methylstyryl phenyl ketone
Nom IUPAC (2E)-1,3-diphenylbut-2-en-1-one
SMILES C\C(=C/C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Vecteur alpha DYPNONE
Nom chimique ou matériau Dypnone
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité insoluble aq. soln.
Poids de la formule 222.29
Forme physique Liquide