Learn More
Feuille de dysprosium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Conditionnés sous Argon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dysprosium foil |
| Couleur | Gris |
| Note relative au nom | 1.0mm (0.04 in.) thick |
| Quantité | 25 x 25 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈5.6g/25x25mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Numéro UN | UN3178 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.