Learn More
Pièces de dysprosium, dendritique distillé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11321609 5 g 5g
11331609 25 g 25g
11311609 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11321609 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012257.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Morceaux de dysprosium, 99,9 %, numéro CAS-7429-91-6, atome, poudre, morceaux, feuille, 3n, disprosio, chips, 3n, ion, lingot, lingot, 3n, lingot reo, 100 g, (REO), CHEBI:33377, argent, Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE INFLAMMABLE, INORGANIQUE, N.S.A., 231-073-9, Danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom IUPAC dysprosium
SMILES [Dy]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium pieces
Couleur Argent
Note relative au nom Distilled dendritic
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%