Learn More
Poudre de dysprosium, maille -200, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442567 25 g 25g
15432567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045918.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom IUPAC dysprosium
SMILES [Dy]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Dysprosium powder
Couleur Argent
Quantité 25 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.9%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.