Learn More
Cible de pulvérisation de dysprosium, 50,8 mm de diamètre x 3,18 mm d'épaisseur, Thermo Scientific™
Product Code. 15477055
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15477055 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15477055 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045735.KS
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Dysprosium sputtering target
Note relative au nom 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7429-91-6
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Formule moléculaire Dy
Numéro MDL MFCD00010982
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Dy]
Nom IUPAC dysprosium
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377