Learn More
E-1-(2-Cyano-2-Hydroxyiminoacétyl)-3-Éthylurée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | E-1-(2-Cyano-2-hydroxyiminoacetyl)-3-ethylurea |
| CAS | 41078-09-5 |
| Formule moléculaire | C6H8N4O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(hydroxyimino)acetamide, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-(hydroxyimino)acetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-2-8-6(12)9-5(11)4(3-7)10-13/h13H,2H2,1H3,(H2,8,9,11,12)/b10-4+ |
| SMILES | O=C(NCC)NC(/C(C#N)=N/O)=O |
| Nom IUPAC | (2E)-2-cyno-N-(éthylcarbmoyl)-2-hydroxyiminoacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.15 |
| Poids de la formule | 184.0596 |