Learn More
Acide (E)-1-heptene-1,2-diboronique bis(pinacol) ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395455 1 g 1g
11305465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19649.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307531-74-4
Formule moléculaire C19H36B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 350.113
Numéro MDL MFCD02683463
Clé InChI KBMWLQPDFRGVTD-PFONDFGASA-N
Synonyme 1-cis-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl heptene, e-1-heptene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-heptene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1e-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 5708398
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(E)-1-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hept-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C(B2OC(C(O2)(C)C)(C)C)CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-1-Heptene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Point d’ébullition 108°C (0.08 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 8859280
Poids de la formule 350.12
Pourcentage de pureté 98%