Learn More
(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30980454
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30980454 1 kg
30973845 25 g
30976995 500 g
30971877 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30980454 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1143371000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
CAS 4180-23-8
Formule moléculaire C10H12O
Numéro MDL MFCD00009284
Quantité 1 kg
SMILES C/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 148.20
Pourcentage de pureté 97%