Learn More
(E)-1-Phényl-1-butène, TRC
Code produit 30420358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30420358 5 g 5g
30425263 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30420358 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3194955G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1005-64-7
Formule moléculaire C10 H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Synonyme (1E)-1-Buten-1-ylbenzene (ACI), 1-Butene, 1-phenyl-, (E)- (8CI), Benzene, (1E)-1-butenyl- (9CI), Benzene, 1-butenyl-, (E)- (ZCI), (E)-1-Phenyl-1-butene, (E)-But-1-en-1-ylbenzene, (E)-But-1-en-1-ylbenzene, trans-1-Phenyl-1-butene, trans-β-Ethylstyrene, (E)-1-Phenyl-1-butene
Nom IUPAC [(E)-but-1-ényl]benzène
SMILES CC\C=C\c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-1-Phenyl-1-butene
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h3-9H,2H2,1H3/b7-3+
Poids de la formule 132.0939