Learn More
(E)-2-(3-Chloroprop-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30780635
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30780635 1 g 1g
30776169 5 g 5g
30779526 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30780635 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD007372631g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-2-(3-Chloroprop-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 153724-93-7
Formule moléculaire C9H16BClO2
Numéro MDL MFCD09260446
Quantité 1 g
SMILES CC1(C)C(C)(C)OB(/C=C/CCl)O1
Poids moléculaire (g/mol) 202.49
Pourcentage de pureté 95%