Learn More
(E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(N-((pyridine-2-yl)sulfamoyl)phényl)sulfamoyl)phényl)diazényl)acide benzoïque, TRC
Code produit 30405369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405369 250 mg
30394583 25 mg
30403236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405369 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH101060250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2033064-44-5
Formule moléculaire C24H19N5O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 553.56
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-[(E)-[4-[[4-(pyridine-2-ylsulfamoyl)phényl]sulfamoyl]phényl]diazényl]acide benzoïque
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)S(=O)(=O)Nc4ccccn4
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H19N5O7S2/c30-22-13-8-18(15-21(22)24(31)32)27-26-16-4-9-19(10-5-16)37(33,34)28-17-6-11-20(12-7-17)38(35,36)29-23-3-1-2-14-25-23/h1-15,28,30H,(H,25,29)(H,31,32)
Poids de la formule 553.0726