Learn More
(E)-2-Penténal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-2-Pentenal |
| CAS | 1576-87-0 |
| Formule moléculaire | C5H8O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-trans-Pentenal, trans-2-Pentenal, (2E)-2-Pentenal |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+ |
| SMILES | CC\C=C\C=O |
| Nom IUPAC | (E)-pent-2-énal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
| Poids de la formule | 84.0575 |