Learn More
(E)-3-(3-(2-Éthoxyphényl)-3-oxoprop-1-én-1-yl)quinoléin-2(1H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-3-(3-(2-Ethoxyphenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl)quinolin-2(1H)-one |
| CAS | 2098310-94-0 |
| Formule moléculaire | C20 H17 N O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3-[(1E)-3-(2-Ethoxyphenyl)-3-oxo-1-propen-1-yl]-2(1H)-Quinolinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H17NO3/c1-2-24-19-10-6-4-8-16(19)18(22)12-11-15-13-14-7-3-5-9-17(14)21-20(15)23/h3-13H,2H2,1H3,(H,21,23)/b12-11+ |
| SMILES | CCOc1ccccc1C(=O)\C=C\C2=Cc3ccccc3NC2=O |
| Nom IUPAC | 3-[(E)-3-(2-éthoxyphényl)-3-oxo-prop-1-ényl]-1H-quinélin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.35 |
| Poids de la formule | 319.1208 |