Learn More
Ester pinacolique d’acide (E)-3,3-diéthoxy-1-propénylboronique, 97 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-3, 3-Diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 153737-25-8 |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 135.0°C to 145.0°C (0.1 Torr) |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Formule moléculaire | C13H25BO4 |
| Indice de réfraction | 1.441 |
| Afficher plus |