Learn More
(E)-3-(3-(Trifluorométhyl)phényl)acrylaldéhyde (>90 %), TRC
Code produit 30456727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456727 5 g 5g
30451457 1 g 1g
30453731 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7916205G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 262268-58-6
Formule moléculaire C10H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 200.16
Synonyme (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenal, (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
Nom IUPAC (E)-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]prop-2-énal
SMILES FC(F)(F)c1cccc(\C=C\C=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylaldehyde
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-7H/b4-2+
Poids de la formule 200.0449