Learn More
Chlorhydrate de (E)-3-(4-amino-3,5-diméthylphényl)acrylonitrile, TRC
Code produit 30318345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318345 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6073401MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
CAS 661489-23-2
Formule moléculaire C11 H12 N2 . Cl H
Quantité 1 mg
Synonyme 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+;
SMILES Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N
Nom IUPAC (E)-3-(4-amino-3,5-dimetilfenil)prop-2-enonitrilo;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 208.69
Poids de la formule 208.0767