Learn More
(E)-3,4-dihydroxybenzylidèneacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15443327 1 g 1g
15453327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25901.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 123694-03-1 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123694-03-1
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.187
Numéro MDL MFCD00916691
Clé InChI YIFZKRGUGKLILR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-buten-2-one,4-3,4-dihydroxyphenyl-, 3e, 3,4-dihydroxybenzalacetone, acmc-20dpit
CID PubChem 53446072
Nom IUPAC 4-(3,4-dihydroxyphényl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
Point de fusion 173°C to 175°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 97%