Learn More
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31031272
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031272 500 g
31015636 1 kg
31016570 25 g
31022718 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31031272 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD131961500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
CAS 106-24-1
Formule moléculaire C10H18O
Numéro MDL MFCD00002917
Quantité 500 g
SMILES C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CO
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Pourcentage de pureté 95%