Learn More
(E)-3-(Furan-2-yl)acrylaldehyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-3-(Furan-2-yl)acrylaldehyde |
| CAS | 39511-08-5 |
| Formule moléculaire | C7H6O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (2E)-3-(2-Furanyl)-2-propenal, (2E)-3-(2-Furyl)acrolein, (2E)-3-(2-Furyl)prop-2-enal, (E)-3-(2-Furanyl)acrolein, (E)-3-(2-Furyl)-2-propenal, (E)-3-(2-Furyl)acrolein, (E)-3-(Furan-2-yl)-2-propenal, (E)-3-(Furan-2-yl)propenal, trans-3-(2-Furanyl)propenal, trans-3-(2-Furyl)-2-propenal, trans-3-(2-Furyl)acrolein, trans-beta-2-Furylacrolein |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+ |
| SMILES | O=C\C=C\c1occc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
| Poids de la formule | 122.0368 |