Learn More
Acide (E)-3-hexénoïque, TRC
Code produit 30398548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398548 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29495325G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-3-Hexenoic Acid
CAS 1577-18-0
Formule moléculaire C6H10O2
Quantité 25 g
Synonyme (3E)-3-Hexenoic Acid, (3E)-Hex-3-enoic Acid, (E)-Hex-3-enoic Acid, 3(E)-Hexenoic Acid, trans-3-Hexenoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
SMILES CC\C=C\CC(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-hex-3-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Poids de la formule 114.0681