Learn More
(E)-3-Hexényl Butanoate, TRC
Product Code. 30394807
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30394807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30394807 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH294788100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (E)-3-Hexenyl Butanoate
CAS 53398-84-8
Formule moléculaire C10 H18 O2
Quantité 100 mg
Synonyme (E)-3-Hexenyl Butanoate, (E)-Butanoic Acid 2-hexenyl Ester, (E)-Hex-3-en-1-yl Butyrate, Butanoate-trans-3-hexene ester, E-3-Hexenyl Butyrate, trans-3-Hexenyl Butanoate, trans-3-Hexenyl Butyrate
Formule InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5+
SMILES CCCC(=O)OCC\C=C\CC
Nom IUPAC [(E)-hex-3-enyl] butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 170.249
Poids de la formule 170.131