Learn More
E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine, TRC
Code produit 30450856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450856 100 mg 100mg
30452091 500 mg -
30453738 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450856 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT773975100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202115-92-2
Formule moléculaire C15 H33 N Sn
Poids moléculaire (g/mol) 346.14
Nom IUPAC (E)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amine
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\CN
Spécification
Nom chimique ou matériau E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2;
Poids de la formule 347.1635