Learn More
E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine, TRC
Code produit 30453738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453738 250 mg -
30450856 100 mg 100mg
30452091 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453738 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT773975250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202115-92-2
Formule moléculaire C15 H33 N Sn
Poids moléculaire (g/mol) 346.14
Nom IUPAC (E)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amine
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\CN
Spécification
Nom chimique ou matériau E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2;
Poids de la formule 347.1635