Learn More
Tygon Tube de laboratoire E-3603
Code produit 30053745 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0625 po
0,125 po
0,125 po
0,188 po
0,25 po
0,313 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
1 in
1/2 in
1/32 po.
1 po
3/16 in
3/32 po
3/4 in
3/8 in.
3/8 in.
5/32 po
5/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
0,0938 po
0,25 po
0,313 po
0,375 po
0,438 po
0,5 po
0,75 po
1 in
1,125 po
1-1/2 in.
1-14 po
1/8 po
11/16 in.
13/16 in
3/16 po
3/16 po
3/8 in
5/32 po
5/8 in.
7/32 po
7/32 po
7/8 in.
9 à 16 in.
9 à 16 po
Conditionnement:
15m
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
30053745 1/32 po. 0,0938 po 15m
30053006 0,188 po 0,313 po 15m
30053118 0,0625 po 3/16 po 15m
30053473 3/32 po 7/32 po 15m
30053760 3/8 in. 0,5 po 15m
30053696 0,313 po 0,5 po 15m
30053276 0,625 po 3/16 po 15m
30054313 3/8 in. 9 à 16 in. 15m
30053495 5/8 in. 7/8 in. 15m
30053718 3/4 in 1,125 po 15m
30052943 3/16 in 3/8 in 15m
30053720 3/32 po 5/32 po 15m
30053855 3/4 in 1 in 15m
30053739 1 po 1-14 po 15m
30053867 1/2 in 13/16 in 15m
30053227 0,125 po 3/16 po 15m
30054243 3/8 in. 5/8 in. 15m
30053189 0,25 po 0,5 po 15m
30054308 1/2 in 11/16 in. 15m
30053770 0,25 po 0,375 po 15m
30053676 0,5 po 0,75 po 15m
30053448 0,438 po 9 à 16 po 15m
30053022 0,25 po 0,438 po 15m
30053469 0,313 po 9 à 16 po 15m
30053520 0,313 po 0,438 po 15m
30053059 0,0625 po 1/8 po 15m
30053736 5/32 po 7/32 po 15m
30053109 0,125 po 0,25 po 15m
30053632 1/2 in 5/8 in. 15m
30054207 1 in 1-1/2 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 30053745 Fournisseur Tygon Code fournisseur ACF00001
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Non oxydant et non —contaminant, idéal pour les applications générales de laboratoire
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. La paroi intérieure lisse et polie empêche l'accumulation de dépôts. Excellente homogénéité d'un lot à l'autre pour des résultats reproductibles. Excellente résistance à la fatigue en flexion. Sans BPA ni phtalate
Spécification
Diamètre (impériale) interne 1/32 po.
Matériau Tygon E-3603
Diamètre (impériale) externe 0,0938 po
Longueur totale (métrique) 50 ft.
Couleur Concluant