Learn More
(E)-4-((2-Butyl-5-(2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid methanesulfonic acid salt, 99%, BLD Pharm™
Code produit 30781912
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30781912 25 g
30772293 5 g
30777348 1 g
30771243 10 mg
30766182 50 mg
30775121 100 mg
30774189 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30781912 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12739725g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-4-((2-Butyl-5-(2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid methanesulfonic acid salt
CAS 144143-96-4
Formule moléculaire C24H28N2O7S2
Numéro MDL MFCD08141807
Quantité 25 g
SMILES O=C(O)C1=CC=C(CN2C(/C=C(C(O)=O)\CC3=CC=CS3)=CN=C2CCCC)C=C1.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 520.62
Pourcentage de pureté 99%