Learn More
(E)-4-(4-(4-Chlorophényl)-4-hydroxypipéridin-1-yl)-1-(4-fluorophényl)but-2-én-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-4-(4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl)-1-(4-fluorophenyl)but-2-en-1-one |
| CAS | 43141-37-3 |
| Formule moléculaire | C21 H21 Cl F N O2 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-2-buten-1-one, UCSF 191 |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H21ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h1-10,26H,11-15H2/b2-1+ |
| SMILES | OC1(CCN(C\C=C\C(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nom IUPAC | (E)-4-[4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypipéridine-1-yl]-1-(4-fluorophényl)but-2-en-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 373.848 |
| Poids de la formule | 373.124 |