Learn More
E-4-(Diméthylamino)cinnamaldéhyde, TRC
Code produit 30387630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387630 1 mg
30385935 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4936141MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20432-35-3
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.23
Synonyme 4-(Dimethylamino)-trans-cinnamaldehyde, (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenal, (E)-3-(4-Dimethylaminophenyl)-prop-2-enal, trans-p-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
SMILES CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau E-4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Poids de la formule 175.0997