Learn More
Ester éthylique de l'acide (E)-4-hydroxycrotonoïque (~85%), TRC
Code produit 30388916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH918465250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester
CAS 10080-68-9
Formule moléculaire C6H10O3
Quantité 250 mg
Synonyme Ethyl trans-4-Hydroxy-2-butenoate, (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4,7H,2,5H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C\CO
Nom IUPAC éthyle (E)-4-hydroxybut-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Poids de la formule 130.063