Learn More
Ester éthylique de l'acide (E)-4-hydroxycrotonoïque (~85%), TRC
Code produit 30399328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399328 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399328 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9184652.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester
CAS 10080-68-9
Formule moléculaire C6H10O3
Quantité 2.5 g
Synonyme Ethyl trans-4-Hydroxy-2-butenoate, (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4,7H,2,5H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C\CO
Nom IUPAC éthyle (E)-4-hydroxybut-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Poids de la formule 130.063