Learn More
(E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal (Stabilized with Alpha-tocopherol), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8- |
| Poids de la formule | 174.1045 |