Learn More
(E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal (Stabilized with Alpha-tocopherol), TRC
Code produit 30471496
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30471496 50 mg 50mg
30464941 100 mg 100mg
30466281 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30471496 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22035350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1474032-26-2
Formule moléculaire C12H14O
Poids moléculaire (g/mol) 174.24
Synonyme (alphaE)-alpha-(2-Methylpropylidene)benzeneacetaldehyde
Nom IUPAC (E)-4-methyl-2-phenylpent-2-enal
SMILES CC(C)C=C(C=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8-
Poids de la formule 174.1045