Learn More
(E)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one, TRC
Code produit 30382475
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382475 250 mg
30370597 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30382475 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD449680250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62378-65-8
Formule moléculaire C14H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 246.26
Synonyme 5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one
Nom IUPAC (E)-6-(4-methoxystyryl)dihydro-2H-pyran-2,4(3H)-dione
SMILES O=C1CC(OC(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)C1)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H14O4/c1-17-12-5-2-10(3-6-12)4-7-13-8-11(15)9-14(16)18-13/h2-7,13H,8-9H2,1H3/b7-4+
Poids de la formule 246.09