Learn More
Acide (E)-6-[1,3-dihydro-1-hydroxy-6-méthoxy-4-[(2-méthoxyéthoxy)méthoxy]-7-méthyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-méthyl-4-hexénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-6-[1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-methoxy-4-[(2-methoxyethoxy)methoxy]-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid |
| CAS | 172608-84-3 |
| Formule moléculaire | C21H28O9 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H28O9/c1-12(6-8-15(22)23)5-7-14-18(27-4)13(2)16-17(21(25)30-20(16)24)19(14)29-11-28-10-9-26-3/h5,20,24H,6-11H2,1-4H3,(H,22,23)/b12-5+ |
| SMILES | O=C(OC1O)C2=C1C(C)=C(OC)C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2OCOCCOC |
| Nom IUPAC | Ácido (E)-6-(1-hidroxi-6-metoxi-4-((2-metoxietoxi)metoxi)-7-metil-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 424.44 |
| Poids de la formule | 424.17 |