Learn More
Melford E-64
Description
Inhibiteur irréversible de la cystéine protéase de la caldouleur, de la cathépsine (B,H,L,S), de la papapine et d’autres protéases à cystéine.
Inhibiteur irréversible de la cystéine protéase de la calpaïne, de la cathepsine (B,H,L,S), de la papaïne et d'autres cystéine protéases. Concentration de travail : 1-10 µM.
Spécification
Spécification
| CAS | 66701-25-5 |
| Formule moléculaire | C15H27N5O5 |
| Quantité | 5 mg |