Learn More
E-64, MedChemExpress
Code produit 16476418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476418 10 mg
16473466 25 mg
16459007 5 mg
16432527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476418 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15282
MedChemExpress E-64 (Proteinase inhibitor E 64) is a potent irreversible inhibitor against general cysteine proteases with IC50 of 9 nM for papain.
E-64 (Proteinase inhibitor E 64) is a potent irreversible inhibitor against general cysteine proteases with IC50 of 9 nM for papain.
Spécification
Nom chimique ou matériau E-64
Forme physique Solid
CAS 66701-25-5
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H27N5O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Proteinase inhibitor E 64
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (279.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (13.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCCCNC(N)=N)=O)CC(C)C)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 357.41
Poids de la formule 357.41
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research