Learn More
E-64, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a broad spectrum cysteine proteinase and calpain activation inhibitor. Additionally, Prevotella intermediate studies report that E-64 blocks the breakdown of methaemoglobin and the oxidation of oxyhaemoglobin by InpA. E-64 has also been used to study excystation in Giardia lamblia. E-64 is an inhibitor of Calpain, cathepsin K and cathepsin S. E-64 is an effective ligand for affinity purification of cysteine proteases. When coupled to a thiolated affinity matrix, binding is no longer irreversible, but specificity is retained
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme inhibiteur d’activation de la cystéine protéinase et de la calpaine à large spectre. De plus, les études intermédiaires Prevotella indiquent que E-64 bloque la dégradation de la méthémoglobine et l’oxydation de l’oxyhémoglobine par l’INPA. E-64 a également été utilisé pour étudier le dékystement dans les Giardia lamblia. E-64 est un inhibiteur de la calpaine, la cathepsine K et la cathepsine S. E-64 est un ligand efficace pour la purification par affinité des protéases à cystéine. Lorsqu’elle est couplée à une matrice d’affinité thiolée, la liaison n’est plus irréversible, mais la spécificité est conservée
Solubilité
Soluble dans le DMSO (25 mg/ml) ou dans l’eau (20 mg/ml)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Tenir à l’écart des acides forts, des bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | E-64 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Beilstein | 1405664 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO (25mg/ml), or water (20mg/ml) |
| Rotation optique | +24° (c=1 in 1N HCl) |
| Poids de la formule | 357.4 |
| Forme physique | Poudre |