Learn More
E-64, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455229
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455229 25 mg 25mg
15445229 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62933.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibiteur sélectif et irréversible des protéases à cystéine
It is used as a broad spectrum cysteine proteinase and calpain activation inhibitor. Additionally, Prevotella intermediate studies report that E-64 blocks the breakdown of methaemoglobin and the oxidation of oxyhaemoglobin by InpA. E-64 has also been used to study excystation in Giardia lamblia. E-64 is an inhibitor of Calpain, cathepsin K and cathepsin S. E-64 is an effective ligand for affinity purification of cysteine proteases. When coupled to a thiolated affinity matrix, binding is no longer irreversible, but specificity is retained
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme inhibiteur d’activation de la cystéine protéinase et de la calpaine à large spectre. De plus, les études intermédiaires Prevotella indiquent que E-64 bloque la dégradation de la méthémoglobine et l’oxydation de l’oxyhémoglobine par l’INPA. E-64 a également été utilisé pour étudier le dékystement dans les Giardia lamblia. E-64 est un inhibiteur de la calpaine, la cathepsine K et la cathepsine S. E-64 est un ligand efficace pour la purification par affinité des protéases à cystéine. Lorsqu’elle est couplée à une matrice d’affinité thiolée, la liaison n’est plus irréversible, mais la spécificité est conservée
Solubilité
Soluble dans le DMSO (25 mg/ml) ou dans l’eau (20 mg/ml)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Tenir à l’écart des acides forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66701-25-5
Formule moléculaire C15H27N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 357.41
Numéro MDL MFCD00080261,MFCD00080261
Clé InChI LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Synonyme d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid
CID PubChem 4641099
Nom IUPAC (2R,3R)-3-{[(1S)-1-({4-[(diaminomethylidene)amino]butyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}oxirane-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau E-64
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Beilstein 1405664
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (25mg/ml), or water (20mg/ml)
Rotation optique +24° (c=1 in 1N HCl)
Poids de la formule 357.4
Forme physique Poudre