Learn More
E 64, TRC
Code produit 30387156
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30387156 100 mg -
30381269 50 mg 50mg
30375933 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387156 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE100490100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66701-25-5
Formule moléculaire C15 H27 N5 O5
Poids moléculaire (g/mol) 357.41
Synonyme (2S,3S)-3-[[[(1S)-1-[[[4-[(Aminoiminomethyl)amino]butyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]oxiranecarboxylic Acid, [2S-[2α,3β(R*)]]-3-[[[1-[[[4-[(Aminoiminomethyl)amino]butyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]oxiranecarboxylic Acid, Proteinase Inhibitor E 64, trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-(4-guanidino)Butane
Nom IUPAC (2R,3R)-3-[[(2S)-1-(4-carbamimidamidobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl]oxirane-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(=O)O)C(=O)NCCCCNC(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau E 64
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
Poids de la formule 357.2012