Learn More
Tocris Bioscience™ E 64d
Description
Inhibitor of cathepsins B and L; also thought to inhibit calpain. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with pepstatin A (Cat. No. 1190). Lysosome and cell permeable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | E 64d |
| CAS | 88321-09-9 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C17H30N2O5 |
| Poids de la formule | 342.43 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 342.436 |