Learn More
(E)-AG 99, MedChemExpress
Code produit 16433228
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433228 10 mg
16429776 50 mg
16414496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16433228 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100962
MedChemExpress (E)-AG 99 ((E)-Tyrphostin 46) is a potent EGFR inhibitor.
(E)-AG 99 ((E)-Tyrphostin 46) is a potent EGFR inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-AG 99
CAS 122520-85-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H8N2O3
Quantité 10 mg
Synonyme (E)-Tyrphostin 46 (E)-Tyrphostin AG 99
Informations sur la solubilité DMSO : 165 mg/mL (808.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1.[(E)]
Poids moléculaire (g/mol) 204.18
Poids de la formule 204.18
Pourcentage de pureté 98.36%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation