Learn More
(E)-alpha-méthylstilbène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458276 25 g 25g
11448276 5 g 5g
11468276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15351.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 833-81-8 | C15H14 | 194.277 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 833-81-8
Formule moléculaire C15H14
Poids moléculaire (g/mol) 194.277
Numéro MDL MFCD00026343
Clé InChI OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Synonyme 1,2-diphenylpropene, e-alpha-methylstilbene, .alpha.-methylstilbene, 1,2-diphenyl-1-propene, 1-methyl-1,2-diphenylethene, stilbene, .alpha.-methyl, 1-propene, 1,2-diphenyl, 1-methyl-2-phenylvinyl benzene, trans-alpha-methylstilbene, chembl14773
CID PubChem 1549166
Nom IUPAC [(E)-1-phénylprop-1-én-2-yl]benzène
SMILES CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-alpha-Methylstilbene
Point de fusion 79°C to 82°C
Densité 0.986
Quantité 25 g
Beilstein 1906425
Poids de la formule 194.28
Pourcentage de pureté 98%