Learn More
Vilber E-Box CX5 avec transilluminateur UV (prise UE)
Description
- Imagerie de haute qualité : Caméra de qualité scientifique fabriquée en Allemagne, assurant une détection précise et des images haute résolution pour une analyse précise des gels.
- Sensibilité exceptionnelle : Détecte les bandes d'ADN, d'ARN ou de protéines très faibles, garantissant des performances fiables même avec des échantillons peu abondants.
- Résultats prêts à être publiés : Offre des formats de sortie TIFF qui répondent aux exigences de publication scientifique tout en préservant la clarté et le niveau de détail.
- Séparation nette des bandes : La haute résolution et les technologies d'imagerie avancées permettent une séparation nette des bandes très rapprochées pour une interprétation fiable.
- Grand écran tactile : Très grand écran tactile de 12,6 in doté de la technologie Magster pour une navigation rapide, précise et intuitive.
- PC industriel intégré (Win10) : L'ordinateur industriel intégré assure un traitement rapide des données et un contrôle total sans équipement externe.
- Construction durable : La conception de la chambre noire en acier et en acier inoxydable assure une longue durée de vie et un nettoyage facile.
- Fonctionnalités avancées de l'appareil photo : Il comprend un capteur de 5 mégapixels extensible à 20 mégapixels, un refroidissement passif, une connexion USB3, une imagerie 16 bits avec 65 536 niveaux de gris et un objectif zoom motorisé.
- Complète et pratique : Son format compact s'adapte aux paillasses de laboratoire standard et offre une connectivité réseau, la numérisation dynamique 3D et le logiciel BioVision pour l'analyse d'images.
- Facilité d'utilisation : Fonctionnement autonome avec capture en un clic, exposition automatique, contrôle automatique de l'éclairage et arrêt UV après inactivité.
- Gain de temps : les fonctions automatiques et l'interface intuitive réduisent les étapes manuelles et simplifient les flux de travail expérimentaux.
- Sûr et fiable : L'arrêt automatique des UV renforce la sécurité et protège les échantillons d'une exposition inutile.
- Applications polyvalentes : Convient à l'imagerie des gels d'ADN, d'ARN et de protéines dans les laboratoires de recherche, d'enseignement et de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Ethidium Bromure et Coomassie Bleu |
| Taille en pixels | 5 MP |
| Comprend | Prise EU |
| À utiliser avec (application) | Documentation sur gel |
| Type de produit | Système de documentation sur gel |
| Type d’affichage | Écran tactile |