Learn More
(E)-Cardamonin, MedChemExpress
Code produit 16473916
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473916 25 mg
16461628 5 mg
16439156 100 mg
16429218 10 mg
16414917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16473916 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1378
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress (E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.
(E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Cardamonin
CAS 19309-14-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14O4
Quantité 25 mg
Synonyme (E)-Cardamomin (E)-Alpinetin chalcone
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 28 mg/mL (103.60 mM)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(O)C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2.[(E)]
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Poids de la formule 270.28
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death